Diethylethoxymethylenmalonat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
114341000 114345000
ACRO114341000EA 42.1 CHF
ACRO114341000 ACRO114345000
Diethylethoxymethylenmalonat 99+%
Diethylethoxymethylenmalonat
Formel: C₁₀H₁₆O₅
MW: 216,23 g/mol
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009148
CAS-Nummer: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA