Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Erythrosin 239C.I. 45430
ROTH0331.1EA 53.2 CHF
ROTH0331.1
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879,86 g/mol
MDL Number: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8