Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Erythrosine sodium, C.I. 45430, Erythrosin B, Sodium 2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Erythrosine 3B, FD&C Red #3, Erythrosin 239, Acid Red 51
A14180.14
A14180.22
A14180.36
A14180.14EA
82.4
CHF
A14180.14
A14180.22
A14180.36
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
CAS No.: 568-63-8
Molecular Formula: C20H6I4Na2O5
Formula Weight: 879.87
MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formel:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144257 CAS-Nummer: 16423-68-0 EINECS: 240-046-0 |