Phloroglucintrimethylether 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 80.6 CHF
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
Phloroglucintrimethylether 99%
Phloroglucintrimethylether
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 50…53 °C
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008385
CAS-Nummer: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %