1-Vinylnaphthalin 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
H51043.03 H51043.06
H51043.03EA 145 CHF
H51043.03 H51043.06
1-Vinylnaphthalin 95% stabilisiert
1-Vinylnaphthalin
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 95% CAS No.: 826-74-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00075766
Formel: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1.04
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00075766
CAS-Nummer: 826-74-4
EINECS: 212-560-5