1-Acetyl-4-piperidon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
N-Acetyl-4-piperidone
A13512.06
A13512.14
A13512.06EA
84.5
CHF
A13512.06
A13512.14
1-Acetyl-4-piperidon ≥99%
1-Acetyl-4-piperidone
Purity: 99%
CAS No.: 32161-06-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 116031
MDL No.: MFCD00006190
Formel:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141,17 g/mol Siedepunkt: 218 °C Dichte: 1.146 Flash-Pt: 112 °C (234 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006190 CAS-Nummer: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |