6-Brombenzothiazol 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Bromobenzo[d]thiazole
H52823.MD H52823.03
H52823.MDEA 113 CHF
H52823.MD H52823.03
6-Brombenzothiazol 97
6-Bromobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 53218-26-1 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Melting Point: 52-54° MDL No.: MFCD04115372
Formel: C₇H₄BrNS
MW: 214.09 g/mol
Melting Pt: 52…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115372
CAS-Nummer: 53218-26-1