1-Methyl-3-octylimidazoliumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H27161.06
H27161.18
H27161.06EA
164
CHF
H27161.06
H27161.18
1-Methyl-3-octylimidazoliumtetrafluoroborat ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 244193-52-0
Molecular Formula: C12H23BF4N2
Formula Weight: 282.13
MDL No.: MFCD03095434
Formel:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ Dichte: 1,120 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095434 CAS-Nummer: 244193-52-0 |