Ytterbiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ytterbium(III) acetate hydrate
14576.09 14576.18
14576.09EA 127 CHF
14576.09 14576.18
Ytterbiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbiumtriacetat Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-58-7 Molecular Formula: Yb(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 350.16(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150127
Formel: C₆H₉O₆Yb·H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150127
CAS-Nummer: 15280-58-7
EINECS: 244-137-6