2-Amino-4-(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22964.06
B22964.14
B22964.06EA
59.1
CHF
B22964.06
B22964.14
2-Amino-4-(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
2-Amino-4-tert-butylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 1199-46-8
Molecular Formula: C10H15NO
Formula Weight: 165.23
Melting Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00007698
Formel:
C₁₀H₁₅NO Melting Pt: 162…164 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007698 CAS-Nummer: 1199-46-8 EINECS: 214-844-1 |