Pyrogalloltrimethylether 98%
Lieferant: Thermo Scientific
160210250 160211000
ACRO160210250EA 43.8 CHF
ACRO160210250 ACRO160211000
Pyrogalloltrimethylether 98%
Pyrogalloltrimethylether
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…45 °C
Dichte: 1.112 g/cm³
Flash-Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008358
CAS-Nummer: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %