1,2,3,4-Tetrahydrochinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
138270250 138271000 138275000 138270025
ACRO138270250EA 29.2 CHF
ACRO138270250 ACRO138271000 ACRO138275000 ACRO138270025
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin 98%
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133.19 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 15…17 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006693
CAS-Nummer: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable