L-Threonin
Lieferant: Molekula
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
29578582-1KG 29578582-100G
MOLE29578582-1KGEA 0 CHF
MOLE29578582-1KG MOLE29578582-100G
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1