L-Threonin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
4031298.0250 4031298.1000
BACE4031298.0250EA 0 CHF
BACE4031298.0250 BACE4031298.1000
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1