L-Threonin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
T206.1 T206.2 T206.3
ROTHT206.1EA 24.05 CHF
ROTHT206.1 ROTHT206.2 ROTHT206.3
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1