D-Threonin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
4031299.0025 4031299.0100
BACE4031299.0025EA 0 CHF
BACE4031299.0025 BACE4031299.0100
D-Threonin
D-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MDL Number: MFCD00064269
CAS-Nummer: 632-20-2
EINECS: 211-171-8