D-allo-Threonin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
H27050.03EA 662 CHF
H27050.03 H27050.MD
D-allo-Threonin ≥99%
D-allo-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Melting Pt: 268 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004526
CAS-Nummer: 24830-94-2
EINECS: 246-488-0