2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxycyclohexane, 2-Aminocyclohexanol (cis- and trans- mixture)
OR21260-25G
APOSOR21260-25GEA 151 CHF
APOSOR21260-25G
2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2-Aminocyclohexanol
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
MDL Number: MFCD00191368
CAS-Nummer: 6850-38-0