2-Bromimidazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-1H-imidazole
H52553.03
H52553.06
H52553.03EA
384
CHF
H52553.03
H52553.06
2-Bromimidazol 95%
2-Bromoimidazole
Formel:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 g/mol Melting Pt: 197 °C |
MDL Number:
MFCD02179526 CAS-Nummer: 16681-56-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)