2,3-Dimethoxyphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
155250050 155250250
ACRO155250050EA 92.8 CHF
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-Dimethoxyphenol 99%
2,3-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,822 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 108 °C
MDL Number: MFCD00008366
CAS-Nummer: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %