Echtgrün FCF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyms: Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium DinatriumsalzFast Green FCF
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F7258-25GEA 237 CHF
F7258-25G
Echtgrün FCF, Sigma-Aldrich®
Echtgrün FCF
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
MW: 808,86 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013053
CAS-Nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970