4-Nitrophenylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore (Oncogene)
Synonyms: p-Nitrophenylphosphat4-Nitrophenyldihydrogenphosphatortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)esterortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester
487663-10EA 382 CHF
487663-10
4-Nitrophenylphosphat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylphosphat
Formel: C₆H₆NO₆P
MW: 219,09 g/mol
CAS-Nummer: 330-13-2
EINECS: 206-353-9