Ammoniumperoxodisulfat (APS), Pulver
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
P011-BEA 81.2 CHF
P011-B
Ammoniumperoxodisulfat (APS), Pulver
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Melting Pt: 120 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg