3-Methoxyphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
A12826.14
A12826.22
A12826.36
A12826.14EA
49.2
CHF
A12826.14
A12826.22
A12826.36
3-Methoxyphenol ≥97%
3-Methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 150-19-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1209898
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002267
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 244 °C Melting Pt: –18 °C Dichte: 1.140 Flash-Pt: 124 °C (255 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002267 CAS-Nummer: 150-19-6 EINECS: 205-754-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |