3-Methoxyphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 73.5 CHF
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Methoxyphenol 97%
3-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 244 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.145 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002267
CAS-Nummer: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %