Messbecher, graduiert
Lieferant: BOCHEM
8640 8642
BOCH8640EA 311 CHF
BOCH8640 BOCH8642
Messbecher, graduiert
Becher
Edelstahl 18/10, mit Griff und Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.