2-Ethoxyphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01917.0250 8.01917.9050
8.01917.0250EA 60.5 CHF
8.01917.0250 8.01917.9050
2-Ethoxyphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28…29 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002187
CAS-Nummer: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 9 g/l (30 °C)
Melting Point 24 - 28 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5291 (25 °C, 589 nm)