2-Ethoxyphenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
370030050 370031000 370035000
ACRO370030050EA 31.7 CHF
ACRO370030050 ACRO370031000 ACRO370035000
2-Ethoxyphenol 98%
2-Ethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Melting Pt: 20…25 °C
Dichte: 1.09 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002187
CAS-Nummer: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %