Bodenprobennehmer, Mole
Lieferant: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 721 CHF
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Bodenprobennehmer, Mole
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Sehr robuste Ausführung mit spezialgehärteten, geschmiedeten Bohreinsätzen. Zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit, -Feuchtigkeit und -Struktur. Die Form der Mole Bohreinsätze sorgt für ein Minimum an Reibung beim Eindrehen und Herausziehen der Mole aus dem Boden. Die Mole setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen: Griff mit 75-cm-Stange, bei Bedarf 100-m-Verlängerungsstange und einem von sieben lieferbaren Bohreinsätzen, die jeweils für ganz bestimmte Bodenverhältnisse konzipiert sind. Die Teile lassen sich mühelos miteinander verbinden. Mit den Verlängerungsstangen auf bis zu 5 mMore Product Information