Probennehmer, PharmaPicker
Lieferant: BURKLE
5346-1000 5346-0010 5346-2000
BURK5346-1000EA 703 CHF
BURK5346-1000 312-0102 BURK5346-2000
Probennehmer, PharmaPicker
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
PharmaPicker ist für die Entnahme von sehr kleinen Mengen hochwirksamer oder aktiver Pulver zur Analyse konzipiert. Mit dem PharmaPicker können kleinste Probenmengen entnommen werden.
  • Der PharmaPicker Probennehmer ist einzeln oder als PharmaPicker Set im praktischen Transportkoffer erhältlich
  • Edelstahl
  • Elekropoliert
Lieferumfang: PharmaPicker Set besteht aus: Sammelzylinder in beiden Größen, Verlängerungsstange von 50 cm und 100 cm, Griff, Volumenspitzen (andere Probenvolumen auf Anfrage), Transportkoffer.