Misch- und Dosierbehälter
Lieferant: BURKLE
3460-0200 3460-0100 3460-0060 3460-0500
216-1721EA 818 CHF
216-1721 BURK3460-0100 BURK3460-0060 BURK3460-0500
Misch- und Dosierbehälter
Flaschen Ballons
Die Behälter schließen absolut dicht. Sie sind dickwandig, nahtlos, schlagfest und spannungsfrei gesintert.
  • Aus LDPE
  • Mit 3/4""-Innengewinde am Behälterboden
  • Für Lebensmittel geeignet
Die Weithals-Einfüllöffnung gewährt sicheres Befüllen.