Flaschen, Serum, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
224007 224031 224033 224036 224037
216-3019EA 880 CHF
216-3019 WHEA224031 WHEA224033 WHEA224036 WHEA224037
Flaschen, Serum, WHEATON®
Vials
Diese Flaschen bestehen gemäß den Anforderungen der USP Typ I aus 400 Borosilikatglas.
  • Geeignet für gängige Stopfen und Aluminiumabdichtungen
  • PP-Flasche kommt bei zahlreichen Verdünnungslösungen zum Einsatz
  • HDPE-Flasche wird häufig für Tiergesundheitsprodukte und zur Lagerung von Nichtarzneimitteln verwendet
  • 20 Minuten bei 121 °C autoklavierbar