Transportbehälter für Biogefahrstoffe
Lieferant: Kartell
plastilab®
216-4305EA 334 CHF
216-4305
Transportbehälter für Biogefahrstoffe
Transportbehälter Transportbehälter für Biogefahrstoffe
PC mit Silikondichtung und Edelstahlgriff, transparent.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Symbol für biologische Gefahr auf der Verpackung
  • Benutzerhandbuch mit von der WHO genehmigten Anweisungen
Universal-Sicherheitsbox für das sichere Transportieren von Röhrchen oder Urin- und Stuhlbehältern.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Mit Silikondichtung, 4 seitlichen Verriegelungen und Edelstahlgriff
  • Benutzerinformationsblatt mit von der WHO genehmigten Anweisungen im Lieferumfang enthalten
  • „Biohazard“-Warnsymbol auf der Box
Zum sicheren Transport von Schläuchen oder Urin-Stuhl-Behältern.