Labortische, ohne Bodenplatte
Lieferant: BOCHEM
11332 11333 11334 11302 11301 11303 11304 11300 11532 11533 11534 11502 11501 11503 11504 11500
BOCH11332EA 10270 CHF
BOCH11332 BOCH11333 BOCH11334 BOCH11302 BOCH11301 BOCH11303 BOCH11304 BOCH11300 BOCH11532 BOCH11533 BOCH11534 BOCH11502 BOCH11501 BOCH11503 BOCH11504 BOCH11500
Labortische, ohne Bodenplatte
Möbel Tische und Werkbänke
Diese Labor-Arbeitstische sind aus Edelstahl 18/10 gefertigt und höhenverstellbar.
  • Schubladenfront mit benutzerfreundlicher Griffleiste
  • Schallgeschützt
  • Arbeitsplatten mit schalldämmendem Akustikholz unterlegt
Die Arbeitsplatte hat eine matte Oberfläche und die Ecken sind durchgehend geschweißt und poliert.
Schublade mit Führungsschienen aus rostfreiem Stahl dient zur Aufnahme von GN-Schubladen. Schubladen können zur Reinigung herausgenommen werden, sind aber gegen Herausziehen gesichert.