2-Nitrophenol
Lieferant: Molekula
MOLE28453765-1KGEA 0 CHF
MOLE28453765-1KG
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Siedepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 43…45 °C
Dichte: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011688
CAS-Nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717