2-Nitrophenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO128740010EA 112 CHF
ACRO128740010 ACRO128741000 ACRO128740050 ACRO128745000
2-Nitrophenol 99%
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Siedepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 43…47 °C
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011688
CAS-Nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %