4-Nitroanisol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Formel:
C₇H₇NO₃ Siedepunkt: 260 °C Melting Pt: 50…54 °C Dichte: 1.233 Flash-Pt: 130 °C (266 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007327 CAS-Nummer: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6585 |