3-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: m-Nitrophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.0005
8.20895.0025EA 105 CHF
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.0005
3-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Siedepunkt: 271
Melting Pt: 94…95 °C
Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06652
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Synonyms m-Nitrophenol
Hill Formula C6H5NO3
Chemical Formula O2NC6H4OH