VWR®, Filterspitzen
Lieferant: VWR Collection
732-0540EA 133 CHF
732-0540 732-0542 732-0536 732-0537 732-0534 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Filterspitzen
Pipettenspitzen
Alle Spitzen bestehen aus qualitativ hochwertigem, zu 100% reinem, fabrikneuem, für medizinische Zwecke geeignetem PP. Die Spitzen werden in qualitativ hochwertigen Formen hergestellt. Alle Produkte werden auf Kontaminationen durch Endotoxine (Pyrogene) getestet und gemäß U.S.P. zertifiziert. Die Kunstharze werden vor der Verwendung auf Schwermetall-Kontamination geprüft. Die Zertifikate für alle Testergebnisse werden nach Chargennummer abgelegt.
  • Eine breitere Dichtung gewährleistet, dass die Spitzen an alten und neuen Pipetten mühelos, zuverlässig und
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung,Nachhaltige Verpackung