Laborreinigerkonzentrat, rea-sol®
Lieferant: HIRSCHMANN
9720101 9720105 9720130
HIRS9720101EA 74.7 CHF
HIRS9720101 HIRS9720105 HIRS9720130
Laborreinigerkonzentrat, rea-sol®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Oberflächenreiniger als Flüssigkonzentrat, zur schnellen Reinigung von Materialien wie Glas, Porzellan, Gummi, Kunststoffen und Metallen; entfernt Öl-, Fett-, Wachs-, Harz-, Silikon-, Blut-, Protein- und Serumrückstände. Eignet sich auch zur Reinigung und Dekontamination von Böden und Wänden. Umweltfreundlich, da die Wirkstoffe biologisch abbaubar sind.
  • Graduierungen auf Glaswaren werden nicht angegriffen
  • Frei von Chlor und Ätzalkalien
  • Gute Hautverträglichkeit und nicht toxisch
  • Sehr sparsam: normalerweise 1,0%ige Gebrauchslösung
  • Geeignet für Ultraschallreinigung von Bädern
Bitte beachten Hinweis: Für Metalle wie Aluminium und Zink sollten lange Einwirkzeiten vermieden werden.