Nitrobenzol 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
415780250
415785000
415780025
ACRO415780250EA
48.4
CHF
ACRO415780250
ACRO415785000
ACRO415780025
Nitrobenzol 99+% ACS
Nitrobenzene
Formel:
C₆H₅NO₂ MW: 123.11 g/mol Siedepunkt: 210.8 Melting Pt: 5…6 °C Dichte: 1.205 g/cm³ Flash-Pt: 88 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007043 CAS-Nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,06621 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Water soluble titr. acid | ≤0.0005 meq/g |