1,2-Dinitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC12783000EA 65.4 CHF
EHERC12783000
1,2-Dinitrobenzol
1,2-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 112…115 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007093
CAS-Nummer: 528-29-0
EINECS: 208-431-8
UN: 3443
ADR: 6.1,II