N-Methylanilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
126270010 126275000 126270025
ACRO126270010EA 99.3 CHF
ACRO126270010 ACRO126275000 ACRO126270025
N-Methylanilin 99%
N-Methylanilin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.987 g/cm³
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008283
CAS-Nummer: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5685 to 1.5725 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g