N-Butylanilin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24180.14 B24180.22
B24180.14EA 90.6 CHF
B24180.14 B24180.22
N-Butylanilin ≥99%
N-Butylanilin
Purity: 99% CAS No.: 1126-78-9 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 105°(222°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 240-242° UN No.: 2738 MDL No.: MFCD00035798
Formel: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 240…242 °C
Melting Pt: –14.4 °C
Dichte: 0.932
Flash-Pt: 105 °C (222 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035798
CAS-Nummer: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN: 2738
ADR: 6.1,II