3,5-Dinitroanilin
Lieferant: Molekula
MOLE34717589-5GEA 0 CHF
MOLE34717589-5G
3,5-Dinitroanilin
3,5-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Melting Pt: 163 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007263
CAS-Nummer: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
UN: 1596
ADR: 6.1,II