2,6-Dinitroanilin
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE29109024-25GEA 0 CHF
MOLE29109024-25G
2,6-Dinitroanilin
2,6-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Melting Pt: 136 °C
Dichte: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007148
CAS-Nummer: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03299