2,4-Dinitroanilin stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Stabilization:
Angefeuchtet mit Wasser
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03248.0005
8.03248.0250
8.03248.0005EA
27
CHF
8.03248.0005
8.03248.0250
2,4-Dinitroanilin stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilin
Formel:
C₆H₅N₃O₄ Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa) Melting Pt: 177…178 °C Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 224 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007151 CAS-Nummer: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03298 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 177 - 180 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 224 °C |
pH | 7 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point |