2-Nitroanilin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: o-Nitroanilin
EHERC15554200EA 62 CHF
EHERC15554200
2-Nitroanilin
2-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68…71 °C
Dichte: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007687
CAS-Nummer: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680