Anilin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: AminobenzolPhenylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51788-5ML-FEA 203 CHF
51788-5ML-F 51788-1ML-F
Anilin, Supelco®
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –6,2 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/58/26836058.jpg