QualiSampler-Set
Lieferant: BURKLE
5330-1001 5330-1000
331-2181EA 1510 CHF
331-2181 331-2182
QualiSampler-Set
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Lieferumfang: Das Set besteht aus LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, Koffer, 5 Probenflaschen, Reinigungsbürste.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable